Learn More
4-Nitro-4'-acetilaminodifenilsulfona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitro-4'-acetylaminodiphenyl Sulfone |
| CAS | 1775-37-7 |
| Fórmula molecular | C14 H12 N2 O5 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12N2O5S/c1-10(17)15-11-2-6-13(7-3-11)22(20,21)14-8-4-12(5-9-14)16(18)19/h2-9H,1H3,(H,15,17) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N-[4-(4-nitrofenil)sulfonilfenil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 320.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.0467 |