Learn More
4-Nitro-3-(trifluorometil)fenol, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10480921 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10480921 1 g Frasco de vidrio 1 g
10301624 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10480921 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 319720010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 88-30-2
Fórmula molecular C7H4F3NO3
Peso molecular (g/mol) 207.11
Número MDL MFCD00014714
Clave InChI ZEFMBAFMCSYJOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitro-3-trifluoromethyl phenol, lamprecide, lamprecid, 5-hydroxy-2-nitrobenzotrifluoride, dowlap f, 3-trifluoromethyl-4-nitrophenol, phenol, 4-nitro-3-trifluoromethyl, usaf ma-6, caswell no. 890, tfm piscicide
PubChem CID 6931
Nombre IUPAC 4-nitro-3-(trifluorometil)fenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 72°C to 79°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 135°C to 138°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H3(CF3)OH
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 9401
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino