Learn More
4-Nitro-3-(trifluorometil)fenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398045 1 g 1 g
11308055 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398045 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08228.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 88-30-2 | C7H4F3NO3 | 207.108 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-30-2
Fórmula molecular C7H4F3NO3
Peso molecular (g/mol) 207.108
Número MDL MFCD00014714
Clave InChI ZEFMBAFMCSYJOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitro-3-trifluoromethyl phenol, lamprecide, lamprecid, 5-hydroxy-2-nitrobenzotrifluoride, dowlap f, 3-trifluoromethyl-4-nitrophenol, phenol, 4-nitro-3-trifluoromethyl, usaf ma-6, caswell no. 890, tfm piscicide
PubChem CID 6931
Nombre IUPAC 4-nitro-3-(trifluorometil)fenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol
Punto de fusión 74°C to 77°C
Punto de ebullición 135°C to 138°C (0.01 mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 2053698
Índice Merck 14,9253
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.11
Porcentaje de pureza 97%