Learn More
4-nitro-3-(trifluorometil)anilina, Mikromol™
Código de producto. 30457671
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457671 4 x 25 mg 100 miligramos
30052648 100 mg 100 miligramos
30049857 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457671 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0161.0300254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-nitro-3-(trifluorometil)anilina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
CAS 393-11-3
Nombres de analitos o componentes 4-nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H5 F3 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Flutamide Imp. A (EP), Flutamide USP Related Compound A, Flutamide USP RC A, 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline, Flutamide Related Compound A, Flutamide Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)5-3-4(11)1-2-6(5)12(13)14/h1-3H,11H2
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 4-nitro-3-(trifluorometil)anilina
Peso molecular (g/mol) 206.12
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 206,0303 g/mol