Learn More
4-nitro-3-(trifluorometil)anilina, Mikromol™
Descripción
4-Nitro-3-(trifluorometil)anilina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-nitro-3-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 393-11-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-nitro-3-(trifluoromethyl)aniline |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H5 F3 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Flutamide Imp. A (EP), Flutamide USP Related Compound A, Flutamide USP RC A, 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline, Flutamide Related Compound A, Flutamide Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)5-3-4(11)1-2-6(5)12(13)14/h1-3H,11H2 |
| SMILES | Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 4-nitro-3-(trifluorometil)anilina |
| Mostrar más |