Learn More
4-nitro-3-(trifluorometil)anilina (FLU-1), TRC
Código de producto. 30482898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30482898 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30482898 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5874001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline (FLU-1)
CAS 393-11-3
Fórmula molecular C7H5F3N2O2
Cantidad 1 g
SMILES Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Peso molecular (g/mol) 206.12