Learn More
4-nitro-3-(trifluorometil)anilina (FLU-1), TRC
Código de producto. 30478023
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30478023 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30478023 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN58740025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
CAS 393-11-3
Fórmula molecular C7 H5 F3 N2 O2
Cantidad 25 g
Sinónimo 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline, Flutamide Imp. A (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)5-3-4(11)1-2-6(5)12(13)14/h1-3H,11H2
SMILES Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 4-nitro-3-(trifluorometil)anilina
Peso molecular (g/mol) 206.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.0303