Learn More
4-Nitro-3-(trifluorometil)anilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454874 5 g 5 g
11444874 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454874 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13798.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 393-11-3 | C7H5F3N2O2 | 206.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 393-11-3
Fórmula molecular C7H5F3N2O2
Peso molecular (g/mol) 206.12
Número MDL MFCD00014717
Clave InChI UTKUVRNVYFTEHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitro-3-trifluoromethyl aniline, 5-amino-2-nitrobenzotrifluoride, 3-amino-6-nitrobenzotrifluoride, benzenamine, 4-nitro-3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-4-nitroaniline, 2-nitro-5-amino benzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-nitroanilide, flu-1, 3-amino-6-nitro benzotrifluoride
PubChem CID 94955
Nombre IUPAC 4-nitro-3-(trifluorometil)anilina
SMILES NC1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Punto de fusión 125°C to 128°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 2650702
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.13
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline