Learn More
4'-Nitro-3'-(trifluorometil)acetanilida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide |
| CAS | 393-12-4 |
| Fórmula molecular | C9 H7 F3 N2 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide, Flutamide Imp. B (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7F3N2O3/c1-5(15)13-6-2-3-8(14(16)17)7(4-6)9(10,11)12/h2-4H,1H3,(H,13,15) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N-[4-nitro-3-(trifluorometil)fenil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 248.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.0409 |