Learn More
Ácido 4-nitro-3-pirazolcarboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10795632 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10795632 10 g Frasco de vidrio 10 g
10432980 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10795632 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427540100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 5334-40-7 | C4H3N3O4 | 157.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5334-40-7
Fórmula molecular C4H3N3O4
Peso molecular (g/mol) 157.08
Número MDL MFCD00090899
Clave InChI ZMAXXOYJWZZQBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitro-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-nitropyrazole-3-carboxylic acid, 4-nitro-3-pyrazolecarboxylic acid, 4-nitro-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-nitro, 4-nitro-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-nitro pyrazole-3-carboxylic acid, 4-nitro-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-hydroxynitroso-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, nitropyrazolecarboxylic
PubChem CID 219739
SMILES C1=NNC(=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitro-3-pyrazolecarboxylic acid
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 223.0°C to 225.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.08
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitro-3-pyrazolecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.