Learn More
4-Nitro-2-(trifluorometil)benzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372987 1 g 1 g
11382987 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16318.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 320-47-8 | C8H3F3N2O2 | 216.119 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 320-47-8
Fórmula molecular C8H3F3N2O2
Peso molecular (g/mol) 216.119
Número MDL MFCD01075729
Clave InChI AGKQJEFSEQHGTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitro-2-trifluoromethyl benzonitrile, 2-cyano-5-nitrobenzotrifluoride, 2-trifluoromethyl-4-nitrobenzonitrile, benzonitrile, 4-nitro-2-trifluoromethyl, 4-nitro-2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, pubchem4821, acmc-1ctuy, buttpark 91\04-59, 4-cyano-3-trifluoromethyl nitrobenzene
PubChem CID 2775783
Nombre IUPAC 4-nitro-2-(trifluorometil)benzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Punto de fusión 50°C to 54°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Beilstein 2281014
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.12
Porcentaje de pureza 98%