Learn More
Ácido 4-nitro-2-(trifluorometil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15447998 5 g 5 g
15437998 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15447998 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61452.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 320-37-6 | C8H4F3NO4 | 235.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 320-37-6
Fórmula molecular C8H4F3NO4
Peso molecular (g/mol) 235.12
Número MDL MFCD04039246
Clave InChI BPCKZQCTLCTDST-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitro-2-trifluoromethyl benzoic acid, 2-carboxy-5-nitrobenzotrifluoride, 4-nitro-2-trifluoromethyl-benzoic acid, 4-nitro-2-trifluoromethylbenzoic acid, benzoic acid, 4-nitro-2-trifluoromethyl, 4-nitro-2-trifluoromethyl benzoic acid, pubchem1342, ksc496i1p, rarechem al bo 1444, 2-trifluoromethyl-4-nitrobenzoic acid
PubChem CID 2782737
Nombre IUPAC ácido 4-nitro-2-(trifluorometil)benzoico
SMILES OC(=O)C1=C(C=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto de fusión 128°C to 132°C
Color Amarillo
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo