Learn More
4-Nitro-2-(trifluorometil)anilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline |
| Punto de fusión | 90°C to 93°C |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN2811 |
| Beilstein | 2121347 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.13 |
| Porcentaje de pureza | 98% |