Learn More
4-Nitro-2-(trifluorometil)anilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324404
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11324404 5 g 5 g
11334404 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11324404 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00977.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 121-01-7 | C7H5F3N2O2 | 206.124 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-01-7
Fórmula molecular C7H5F3N2O2
Peso molecular (g/mol) 206.124
Número MDL MFCD00007365
Clave InChI HOTZLWVITTVZGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-nitrobenzotrifluoride, 4-nitro-2-trifluoromethyl aniline, 2-amino-5-nitro-trifluorobenzene, 4-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 4-nitro-2-trifluoromethyl benzenamine, 4-nitro-a,a,a-trifluoro-o-toluidine, benzenamine, 4-nitro-2-trifluoromethyl, 5-nitro-2-aminobenzotrifluoride, 2-trifluoromethyl-4-nitroaniline, a,a,a-trifluoro-4-nitro-o-toluidine
PubChem CID 67128
Nombre IUPAC 4-nitro-2-(trifluorometil)anilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Punto de fusión 90°C to 93°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 2121347
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.13
Porcentaje de pureza 98%