Learn More
4-nitro-2-fenoxianilina, TRC
Código de producto. 30479814
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30479814 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30479814 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49697525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitro-2-phenoxyaniline
CAS 5422-92-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 H10 N2 O3
Cantidad 25 mg
Sinónimo 4-Nitro-2-phenoxyaniline, Nimesulide Imp. D (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10N2O3/c13-11-7-6-9(14(15)16)8-12(11)17-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,13H2
SMILES Nc1ccc(cc1Oc2ccccc2)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 4-nitro-2-fenoxianilina
Peso molecular (g/mol) 230.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.0691
Porcentaje de pureza >95