Learn More
4-Nitro-2,3-Lubidina N-Óxido, TRC
Código de producto. 30472384
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30472384 1 g
1 options
Código de producto. 30472384 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4964501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitro-2,3-lutidine N-Oxide
CAS 37699-43-7
Fórmula molecular C7 H8 N2 O3
Cantidad 1 g
Sinónimo Pyridine, 2,3-dimethyl-4-nitro-, 1-oxide, 2,3-Lutidine, 4-nitro-, 1-oxide (7CI), 2,3-Dimethyl-4-nitro-1-oxidopyridin-1-ium, 2,3-Dimethyl-4-nitropyridine 1-oxide, 2,3-Dimethyl-4-nitropyridine N-oxide, 4-Nitro-2,3-dimethylpyridine N-oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O3/c1-5-6(2)8(10)4-3-7(5)9(11)12/h3-4H,1-2H3
SMILES Cc1c(C)[n+]([O-])ccc1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2,3-dimetil-4-nitro-1-oxidopiridin-1-io
Peso molecular (g/mol) 168.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0535