Learn More
Alfa Aesar™ 4-Nitro-1H-pyrazole, 97%
Código de producto. 15433607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15433607 250 mg 250 miligramos
11476150 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15433607 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H27084.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 2075-46-9
Fórmula molecular C3H3N3O2
Peso molecular (g/mol) 113.08
Número MDL MFCD00159626
Clave InChI XORHNJQEWQGXCN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitropyrazole, 1h-pyrazole, 4-nitro, pyrazole, 4-nitro, 4-nitropyrrazole, 4-nitropyrazol, 4-nitro-pyrazole, 4-no2-pyrazole, 4-nitro-1h-pyrazol, 1h-pyrazole-4-nitro, pubchem14984
PubChem CID 16376
Nombre IUPAC 4-nitro-1H-pirazol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CNN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitro-1H-pyrazole
Punto de fusión 160°C to 162°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.07
Porcentaje de pureza 97%