Learn More
Ácido 4-nitro-1H-pirazol-3-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11366659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11366659 10 g 10 g
11356659 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11366659 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26224.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5334-40-7 | Molecular Formula: C4H3N3O4 | Molecular Weight: 157.085 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5334-40-7
Fórmula molecular C4H3N3O4
Peso molecular (g/mol) 157.085
Número MDL MFCD00090899
Clave InChI ZMAXXOYJWZZQBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitro-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-nitropyrazole-3-carboxylic acid, 4-nitro-3-pyrazolecarboxylic acid, 4-nitro-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-nitro, 4-nitro-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-nitro pyrazole-3-carboxylic acid, 4-nitro-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-hydroxynitroso-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, nitropyrazolecarboxylic
PubChem CID 219739
SMILES C1=NNC(=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Punto de fusión ∼195°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.08
Porcentaje de pureza 98%