Learn More
4-Nitro-1H-imidazol, TRC
Código de producto. 30135386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135386 250 g 250 g
30008419 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135386 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN496220250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3034-38-6
Fórmula molecular C3 H3 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 113.07
Sinónimo Metronidazole Imp. B (EP), 5-Nitro-1H-imidazole, 4-Nitro-1H-imidazole, 4(or 5)-Nitroimidazole, 1H-4-Nitroimidazole, 1H-5-Nitroimidazole, 4(5)-Nitroimidazole, 4-Nitroimidazole, 5-Nitroimidazole, NSC 50359
Nombre IUPAC 4-nitro-1H-imidazol
SMILES [O-][N+](=O)c1c[nH]cn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitroimidazole
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3N3O2/c7-6(8)3-1-4-2-5-3/h1-2H,(H,4,5)
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.0225