Learn More
4-Nitro-1H-imidazol-1-etanol, TRC
Código de producto. 30138528
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138528 25 mg 25 miligramos
30138360 50 mg 50 miligramos
17923505 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138528 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49622525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5006-69-9
Fórmula molecular C5 H7 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 157.13
Sinónimo 2-(4-Nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol, Metronidazole Imp. C (EP), 4-Nitro-1H-imidazole-1-ethanol, 4-Nitroimidazole-1-ethanol, KIH 855, SS 166-1
Nombre IUPAC 2-(4-nitroimidazol-1-il)etanol
SMILES OCCn1cnc(c1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7N3O3/c9-2-1-7-3-5(6-4-7)8(10)11/h3-4,9H,1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.0487
Porcentaje de pureza >95%