Learn More
4-nitro-1,3-diaminobenceno, TRC
Código de producto. 30478432
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30478432 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30478432 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN491795100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitro-1,3-phenylenediamine
CAS 5131-58-8
Fórmula molecular C6 H7 N3 O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 4-Nitro-1,3-phenylenediamine, m-Phenylenediamine','4-nitro- (6CI,7CI,8CI), 4-Nitro-1,3-benzenediamine, 1,3-Diamino-4-nitrobenzene, 2,4-Diaminonitrobenzene, 4-Nitro-1,3-diaminobenzene, 4-Nitro-m-phenylenediamine, C.I. 76030, NSC 9575
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7N3O2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H,7-8H2
SMILES Nc1ccc(c(N)c1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 4-nitrobenceno-1,3-diamina
Peso molecular (g/mol) 153.139
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.054