Learn More
4-Nitro-1,2-fenilenediamina, TRC
Código de producto. 30467385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30467385 5 g
30467384 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30467385 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5034205G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-56-9
Fórmula molecular C6 H7 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 153.14
Sinónimo o-Phenylenediamine, 4-nitro- (6CI,7CI,8CI), 4-Nitro-1,2-benzenediamine, (2-Amino-4-nitrophenyl)amine, 1,2-Diamino-4-nitrobenzene, 2-Amino-4-nitroaniline, 2-Amino-5-nitroaniline, 3,4-Diaminonitrobenzene, 4-Nitro-1,2-diaminobenzene, 4-Nitro-1,2-phenylenediamine, 4-Nitro-2-aminoaniline, 4-Nitro-o-phenylenediamine, C.I. 76020, NSC 5378, p-Nitro-o-phenylenediamine
Nombre IUPAC 4-nitrobenceno-1,2-diamina
SMILES Nc1ccc(cc1N)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitro-1,2-phenylenediamine
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7N3O2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H,7-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.0538