Learn More
4-nitro-1,2,3-triazol, TRC
Código de producto. 30468461
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30468461 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30468461 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5850105G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitro-1,2,3-triazole
CAS 84406-63-3
Fórmula molecular C2 H2 N4 O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-Nitro-1,2,3-triazole, 4-Nitro-2H-1,2,3-]triazole
Fórmula InChI InChI=1S/C2H2N4O2/c7-6(8)2-1-3-5-4-2/h1H,(H,3,4,5)
SMILES [O-][N+](=O)c1cn[nH]n1
Nombre IUPAC 4-nitro-2H-triazol
Peso molecular (g/mol) 114.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.0178
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.