Learn More
4-nitro-1,2,3-triazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitro-1,2,3-triazole |
| CAS | 84406-63-3 |
| Fórmula molecular | C2 H2 N4 O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 4-Nitro-1,2,3-triazole, 4-Nitro-2H-1,2,3-]triazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H2N4O2/c7-6(8)2-1-3-5-4-2/h1H,(H,3,4,5) |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cn[nH]n1 |
| Nombre IUPAC | 4-nitro-2H-triazol |
| Peso molecular (g/mol) | 114.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.0178 |