Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-(N-succinimidilmetil)bencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(N-Succinimidylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 315.17 |
| Porcentaje de pureza | 95% |