Learn More
4-(N-succinimidilcarboxi)benzofenona, TRC
Código de producto. 30418965
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30418965 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30418965 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS69028310MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(N-Succinimidylcarboxy)benzophenone
CAS 91990-88-4
Fórmula molecular C18 H13 N O5
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H13NO5/c20-15-10-11-16(21)19(15)24-18(23)14-8-6-13(7-9-14)17(22)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10-11H2
SMILES O=C(ON1C(=O)CCC1=O)c2ccc(cc2)C(=O)c3ccccc3
Nombre IUPAC 4-benzoilbenzoato de (2,5-dioxopirrolidin-1-ilo)
Peso molecular (g/mol) 323.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.0794