Learn More
4-n-Propilfenilacetileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-n-Propylphenylacetylene |
| Densidad | 0.91 |
| Punto de ebullición | 205°C |
| Temperatura de inflamación | 67°C (153°F) |
| Índice de refracción | 1.534 |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.22 |
| Porcentaje de pureza | 97% |