Learn More
4-n-Propilfenilacetileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11476047 5 g 5 g
11486047 25 g 25 g
11496047 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11476047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25065.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62452-73-7 | C11H12 | 144.217 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62452-73-7
Fórmula molecular C11H12
Peso molecular (g/mol) 144.217
Número MDL MFCD00173886
Clave InChI UVFFOABHOIMLNB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-propylphenylacetylene, 1-eth-1-ynyl-4-propylbenzene, 4-n-propylphenylacetylene, 1-ethynyl-4-propyl-benzene, benzene, 1-ethynyl-4-propyl, pubchem10973, 4-n-propylphenyl ethine, 4-propyl phenylacetylene, 4-ethynyl-1-propylbenzene, 4-propyl-1-ethynylbenzene
PubChem CID 2775133
Nombre IUPAC 1-etinil-4-propilbenceno
SMILES CCCC1=CC=C(C=C1)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Propylphenylacetylene
Densidad 0.91
Punto de ebullición 205°C
Temperatura de inflamación 67°C (153°F)
Índice de refracción 1.534
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.22
Porcentaje de pureza 97%