Learn More
4-n-Propylphenol, 99%
Código de producto. 10659801 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10659801 1 g Glass Bottle 1 g
10391570 5 g Glass Bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10659801 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131620010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 645-56-7 | C9H12O | 136.194 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 645-56-7
Número MDL MFCD00002395
Clave InChI KLSLBUSXWBJMEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-propylphenol, p-propylphenol, phenol, 4-propyl, dihydrochavicol, phenol, p-propyl, 1-hydroxy-4-n-propylbenzene, p-n-propylphenol, 4-propyl-phenol, p-hydroxypropylbenzene, hydroxypropylbenzene, p
PubChem CID 12580
ChEBI CHEBI:34434
Nombre IUPAC 4-Propilfenol
SMILES CCCC1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Propylphenol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 22.0°C
Color Yellow
Densidad 0.9830g/mL
Punto de ebullición 232.0°C
Temperatura de inflamación 106°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass Bottle
Fórmula molecular C9H12O
Fórmula lineal CH3CH2CH2C6H4OH
Índice de refracción 1.5220 to 1.5240
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.983
Peso molecular (g/mol) 136.194
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-n-Propylphenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.