Learn More
4-n-Propilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11448256 100 g 100 g
11428256 5 g 5 g
11438256 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448256 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15342.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 645-56-7 | C9H12O | 136.194 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 645-56-7
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.194
Número MDL MFCD00002395
Clave InChI KLSLBUSXWBJMEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-propylphenol, p-propylphenol, phenol, 4-propyl, dihydrochavicol, phenol, p-propyl, 1-hydroxy-4-n-propylbenzene, p-n-propylphenol, 4-propyl-phenol, p-hydroxypropylbenzene, hydroxypropylbenzene, p
PubChem CID 12580
ChEBI CHEBI:34434
Nombre IUPAC 4-Propilfenol
SMILES CCCC1=CC=C(C=C1)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-n-Propylphenol
Punto de fusión 20°C to 22°C
Densidad 0.983
Punto de ebullición 232°C
Temperatura de inflamación 106°C (222°F)
Índice de refracción 1.523
Cantidad 100 g
Número UN UN3145
Beilstein 1363429
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.19
Porcentaje de pureza 98%