Learn More
4-n-Propilciclohexanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419023
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419023 100 g 100 g
11409023 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419023 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11126.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 40649-36-3 | C9H16O | 140.226 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40649-36-3
Fórmula molecular C9H16O
Peso molecular (g/mol) 140.226
Número MDL MFCD00058690
Clave InChI NQEDLIZOPMNZMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-propylcyclohexanone, 4-n-propylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-propyl, 4-propyl-1-cyclohexanone, 4-propylcyclohexanon, 4-propyl-cyclohexanone, pubchem14023, acmc-1arvj, 4beta-propylcyclohexanone, 4-n-propyl-cyclohexanone
PubChem CID 142482
Nombre IUPAC 4-propilciclohexan-1-ona
SMILES CCCC1CCC(=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Propylcyclohexanone
Densidad 0.91
Punto de ebullición 115°C (36 mmHg)
Temperatura de inflamación 86°C (186°F)
Índice de refracción 1.4535
Cantidad 100 g
Beilstein 2076023
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.23
Porcentaje de pureza 99%