Learn More
Ácido 4-n-propilbenzoico, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11441908
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11441908 50 g 50 g
11394679 2 g 2 g
11431908 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11441908 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14538.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2438-05-3
Fórmula molecular C10H11O2
Peso molecular (g/mol) 163.20
Número MDL MFCD00013996
Clave InChI ATZHGRNFEFVDDJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-n-propylbenzoic acid, benzoic acid, 4-propyl, 4-propyl-benzoic acid, p-n-propyl benzoic acid, p-propylbenzoic acid, unii-3p1v85e45o, 4-propylbenzoicacid, p-propyl benzoic acid, 4-propylbenzolic acid, pubchem1348
PubChem CID 137601
Nombre IUPAC ácido 4-propilbenzoico
SMILES CCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spécification
Nombre del producto químico o material 4-n-Propylbenzoic acid
Punto de fusión 139°C to 144°C
Cantidad 50 g
Beilstein 1934550
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza ≥98%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.