Learn More
Ácido 4-n-propilbencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15419667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15419667 5 g 5 g
15409667 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15419667 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52884.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 134150-01-9 | Molecular Formula: C9H13BO2 | Molecular Weight: 164.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134150-01-9
Fórmula molecular C9H13BO2
Peso molecular (g/mol) 164.01
Número MDL MFCD00859261
Clave InChI WLCGYIWOKVWFLB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-propylphenyl boronic acid, 4-propyl benzeneboronic acid, 4-propylphenylboronicacid, 4-n-propylphenylboronic acid, 4-n-propylbenzeneboronic acid, boronic acid, 4-propylphenyl, pubchem7892, acmc-209btz, 4-propylphenyboronic acid
PubChem CID 4100861
Nombre IUPAC ácido (4-propilfenil)borónico
SMILES CCCC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Propylbenzeneboronic acid
Punto de fusión 106°C to 108°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.01
Porcentaje de pureza 98%