Learn More
4-n-propilacetofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-n-Propylacetophenone |
| CAS | 2932-65-2 |
| Fórmula molecular | C11H14O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1-(4-Propylphenyl)ethanone, 1-Acetyl-4-propylbenzene, 4'-Propylacetophenone, Methyl 4-propylphenyl ketone, NSC 172873, p-Propylacetophenone, p-n-Propylacetophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O/c1-3-4-10-5-7-11(8-6-10)9(2)12/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCc1ccc(cc1)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 1-(4-propilfenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 162.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.1045 |