Learn More
4-n-propilacetofenona, TRC
Código de producto. 30418301
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30418301 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30418301 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP83225025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-n-Propylacetophenone
CAS 2932-65-2
Fórmula molecular C11H14O
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-(4-Propylphenyl)ethanone, 1-Acetyl-4-propylbenzene, 4'-Propylacetophenone, Methyl 4-propylphenyl ketone, NSC 172873, p-Propylacetophenone, p-n-Propylacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O/c1-3-4-10-5-7-11(8-6-10)9(2)12/h5-8H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCCc1ccc(cc1)C(=O)C
Nombre IUPAC 1-(4-propilfenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 162.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.1045