Learn More
Alfa Aesar™ 4'-n-Propilacetofenona, 97 %
Código de producto. 11364474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11364474 100 g 100 g
11354474 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11364474 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor L01144.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 2932-65-2
Fórmula molecular C11H14O
Peso molecular (g/mol) 162.23
Número MDL MFCD00041359
Clave InChI ZNBVIYMIVFKTIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-propylacetophenone, 1-4-propylphenyl ethan-1-one, 1-4-propylphenyl ethanone, 4'-propylacetophenone, ethanone, 1-4-propylphenyl, 4-n-propylacetophenone, 4'-n-propylacetophenone, 1-acetyl-4-propylbenzene, p-propylacetophenon, p-n-propylacetophenone
PubChem CID 76236
Nombre IUPAC 1-(4-propilfenil)etanona
SMILES CCCC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-n-Propylacetophenone
Densidad 0.98
Punto de ebullición 251°C to 252°C
Índice de refracción 1.5225
Cantidad 100 g
Beilstein 1858604
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.23
Porcentaje de pureza 97%