Learn More
4-n-Propil-1-hepten-4-ol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11424377
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424377 5 g 5 g
11434377 25 g 25 g
11444377 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20429.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62108-07-0
Fórmula molecular C10H20O
Peso molecular (g/mol) 156.269
Número MDL MFCD00049206
Clave InChI RLUDGGHEFUDPLJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-propyl-1-hepten-4-ol, 4-propyl-1-hepten-4-ol, 1-hepten-4-ol, 4-propyl, allyldipropylcarbinol, allyl di-n-propyl carbinol, 4-hydroxy-4-propyl-1-heptene
PubChem CID 551382
Nombre IUPAC 4-Propilhept-1-en-4-ol
SMILES CCCC(CCC)(CC=C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Propyl-1-hepten-4-ol
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.27
Porcentaje de pureza 98%