Learn More
4-n-Propoxiperidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459740 250 mg 250 miligramos
11469740 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459740 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50976.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 88536-11-2 | C8H17NO | 143.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88536-11-2
Fórmula molecular C8H17NO
Peso molecular (g/mol) 143.23
Número MDL MFCD06248727
Clave InChI VOWMRECKIQVVPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-propoxy-piperidine, 4-n-propoxypiperidine, 4-propyloxypiperidine, 4-n-propoxypiperidin, acmc-20ambz, 4-piperidyl propyl ether, 4-piperidinyl propyl ether, piperidine, 4-propoxy-, hydrochloride
PubChem CID 11492037
Nombre IUPAC 4-propoxipiperidina
SMILES CCCOC1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Propoxypiperidine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.23
Porcentaje de pureza 95%