Learn More
Ácido 4-n-propoxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11451497 25 g 25 g
11441497 5 g 5 g
11461497 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11451497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24958.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5438-19-7 | C10H12O3 | 180.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5438-19-7
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.20
Número MDL MFCD00013989
Clave InChI GDFUWFOCYZZGQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-propoxybenzoic acid, 4-n-propoxybenzoic acid, benzoic acid, 4-propoxy, 4-n-propyloxybenzoic acid, 4-propoxy-benzoic acid, benzoic acid, p-propoxy, p-propyloxybenzoic acid, pubchem2681, 4-propoxy benzoic acid, p-carboxyphenoxy propane
PubChem CID 138500
Nombre IUPAC ácido 4-propoxibenzoico
SMILES CCCOC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Propoxybenzoic acid
Punto de fusión 145°C to 147°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2208387
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.