Learn More
Ácido 4-n-propoxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11441497 5 g 5 g
11451497 25 g 25 g
11461497 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11441497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24958.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5438-19-7 | C10H12O3 | 180.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5438-19-7
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.20
Número MDL MFCD00013989
Clave InChI GDFUWFOCYZZGQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-propoxybenzoic acid, 4-n-propoxybenzoic acid, benzoic acid, 4-propoxy, 4-n-propyloxybenzoic acid, 4-propoxy-benzoic acid, benzoic acid, p-propoxy, p-propyloxybenzoic acid, pubchem2681, 4-propoxy benzoic acid, p-carboxyphenoxy propane
PubChem CID 138500
Nombre IUPAC ácido 4-propoxibenzoico
SMILES CCCOC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Propoxybenzoic acid
Punto de fusión 145°C to 147°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2208387
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza 98%