Learn More
4-n-Propoxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 4-n-Propoxybenzaldehyde |
| Densidad | 1.039 |
| Punto de ebullición | 129°C to 130°C (9 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Índice de refracción | 1.548 |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 743408 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.2 |
| Porcentaje de pureza | 97% |