Learn More
4-n-Propoxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312736 5 g 5 g
11322736 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312736 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08822.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5736-85-6 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5736-85-6
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.204
Número MDL MFCD00014134
Clave InChI FGXZWMCBNMMYPL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-propoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-propoxy, 4-n-propoxybenzaldehyde, propoxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-propoxy, p-n-propoxy benzaldehyde, p-n-propoxybenzaldehyde, 4-propoxybenzaldehyde, 4-n-propyloxybenzaldehyde, wln: vhr do3
PubChem CID 79812
Nombre IUPAC 4-propoxibenzaldehído
SMILES CCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Propoxybenzaldehyde
Densidad 1.039
Punto de ebullición 129°C to 130°C (9 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.548
Cantidad 5 g
Beilstein 743408
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 97%