Learn More
4-n-Propoxianilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15491238 1 g 1 g
15401248 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15491238 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55096.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4469-80-1 | C9H13NO | 151.21 g/mol
4-n-Propoxyaniline is used as a reactant for preparation of aggrecanase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-n-propoxianilina se utiliza como reactivo para la preparación de inhibidores de agrecanasa.
Solubilidad
Ligeramente soluble (1,3 g/l a 25 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4469-80-1
Fórmula molecular C9H13NO
Peso molecular (g/mol) 151.21
Número MDL MFCD00043621
Clave InChI DWOIGSLSPPLRKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-propoxyaniline, benzenamine, 4-propoxy, 4-n-propoxyaniline, 4-propoxyphenyl amine hydrochloride, 4-propoxyphenylamine, hydrochloride, 4-propyloxyaniline, 4-propoxybenzenamine, 4-propoxy-phenylamine
PubChem CID 78221
Nombre IUPAC 4-propoxianilina
SMILES CCCOC1=CC=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Propoxyaniline
Color Marrón
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble (1.3g/L at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-n-Propoxyaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-n-Propoxyaniline