Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-(N-ftalimidometil)bencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15459685
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15459685 5 g 5 g
15449685 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15459685 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52267.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138500-87-5
Fórmula molecular C21H22BNO4
Peso molecular (g/mol) 363.22
Número MDL MFCD02179489
Clave InChI ZLSIUDAKDAXZRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phthalimidomethylphenyl boronic acid pinacol ester, 2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 4-phthalimidomethyl benzeneboronic acid, pinacol ester, 2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl isoindole-1,3-dione, 4-phtalimidomethylphenyl boronic acid, pinacol ester, 2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl isoindoline-1,3-dione, 2-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl isoindole-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione,2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl, amtb270
PubChem CID 2773565
Nombre IUPAC 2-[[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]metil]isoindol-1,3-diona
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CN2C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(N-Phthalimidomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.22
Porcentaje de pureza 95%