Learn More
4-n-Pentilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484503 5 g 5 g
11494503 25 g 25 g
11404513 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484503 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11514.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 14938-35-3 | C11H16O | 164.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14938-35-3
Fórmula molecular C11H16O
Peso molecular (g/mol) 164.25
Número MDL MFCD00020211
Clave InChI ZNPSUQQXTRRSBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-pentylphenol, 4-amylphenol, phenol, 4-pentyl, 4-n-amylphenol, p-pentylphenol, p-amylphenol, phenol, p-pentyl, 4-pentyl-phenol, amyl p-hydroxybenzene, p-n-amylphenol
PubChem CID 26975
ChEBI CHEBI:34441
Nombre IUPAC 4-pentilfenol
SMILES CCCCCC1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Pentylphenol
Punto de fusión 24°C
Densidad 0.96
Punto de ebullición 342°C
Temperatura de inflamación 133°C (271°F)
Índice de refracción 1.5145
Cantidad 5 g
Número UN UN2430
Beilstein 1364424
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.25
Porcentaje de pureza 98%