Learn More
4-n-pentilfenol-2,3,5,6-d4,OD, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Pentylphenol-O,2,3,5,6-D5 |
| CAS | 126839-95-0 |
| Fórmula molecular | C11 D5 H11 O |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Phen-2,3,5,6-d4-ol-d, 4-pentyl- (9 CI), 4-Pentylphenol-O,2,3,5,6-D5, 4-n-Pentylphenol-2,3,5,6-d4,OD, 4-n-Amylphenol D5 (phenol D5), 4-Pentylphen-2,3,5,6-d4-ol-d |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C11H16O/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(12)9-7-10/h6-9,12 H,2-5H2,1H3/i6D,7 D,8 D,9 D/hD |
| SMILES | [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])c(CCCCC)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,4,5-tetradeuterio-3-deuteriooxi-6-pentilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 169.275 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.1515 g/mol |
| Mostrar más |