Learn More
4-n-Pentiloxifenilacetileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491850
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11491850 10 g 10 g
11481850 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491850 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27555.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79887-16-4 | C13H16O | 188.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79887-16-4
Fórmula molecular C13H16O
Peso molecular (g/mol) 188.27
Número MDL MFCD00173877
Clave InChI MKSWQHOPSDCVMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-eth-1-ynyl-4-pentyloxy benzene, 1-ethynyl-4-pentyloxy benzene, p-ethynyl pentyloxy benzene, 4-n-pentyloxyphenylacetylene, 4-pentoxyphenylacetylene, acmc-1bl8i, 1-4-pentoxyphenyl ethyne, 1-ethynyl-4-pentyloxybenzene, 4-n-pentyloxy-phenylacetylene, 4-n-pentyloxyphenyl acetylene
PubChem CID 2775119
Nombre IUPAC 1-etinil-4-pentoxibenceno
SMILES CCCCCOC1=CC=C(C=C1)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Pentyloxyphenylacetylene
Punto de ebullición 113°C to 115°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.531
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.27
Porcentaje de pureza 99%