Learn More
4-n-pentiloxibenzaldehído-alfa-d1, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Pentyloxy)benzaldehyde-alpha-D |
| CAS | 342611-09-0 |
| Fórmula molecular | C12 D H15 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzaldehyde-formyl-d, 4-(pentyloxy)- (9 CI, ACI), 4-(Pentyloxy)benzaldehyde-formyl-d (ACI), 4-n-Pentyloxybenzaldehyde-α-d1, 4-(Pentyloxy)benzaldehyde-α-D |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H16O2/c1-2-3-4-9-14-12-7-5-11(10-13)6-8-12/h5-8,10 H,2-4,9H2,1H3/i10D |
| SMILES | [2 H]C(=O)c1ccc(OCCCCC)cc1 |
| Nombre IUPAC | deuterio-(4-pentoxifenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 193.2604 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.1213 g/mol |
| Mostrar más |