Learn More
4-n-Pentiloxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-n-Pentyloxybenzaldehyde |
| Densidad | 1.019 |
| Punto de ebullición | 144°C to 147°C (1 mmHg) |
| Índice de refracción | 1.534 |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 642040 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.26 |
| Porcentaje de pureza | 97% |