Learn More
4-n-Pentilciclohexanona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469587 50 g 50 g
11459587 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22088.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 61203-83-6 | C11H20O | 168.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61203-83-6
Fórmula molecular C11H20O
Peso molecular (g/mol) 168.28
Número MDL MFCD00059581
Clave InChI UKLNPJDLSPMJMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pentylcyclohexanone, 4-n-pentylcyclohexanone, 4-amylcyclohexanone, 4-n-amylcyclohexanone, 4-pentyl-1-cyclohexanone, 4-pentylcyclo hexanone, pubchem20247, acmc-209mq3, uklnpjdlspmjmq-uhfffaoysa
PubChem CID 566097
Nombre IUPAC 4-pentilciclohexan-1-ona
SMILES CCCCCC1CCC(=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Pentylcyclohexanone
Densidad 0.89
Cantidad 50 g
Número UN UN3082
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.28
Porcentaje de pureza ≥98%